Learn More
Abcam Pyripyropene A, ACAT2 inhibitor, 1 mg
Codice prodotto. 32110930 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32110930 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32110930 Fornitore Abcam N. del fornitore ab1443391mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% Pyripyropene A
  • Form: Solid
Specifica
Coniugato Unconjugated
Formulazione Constituents: 100% Pyripyropene A
Simboli geni Pyripyropene A
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Target Species Non-species specific
Product Type Secondary Antibody
Shipping Condition Ambient