Learn More
Abcam Pyripyropene A, ACAT2 inhibitor, 250 ug
Codice prodotto. 32119208 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 μg
Dimensione della confezione:
250µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32119208 250 μg 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32119208 Fornitore Abcam N. del fornitore ab144339250ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% Pyripyropene A
  • Form: Solid
Specifica
Coniugato Unconjugated
Formulazione Constituents: 100% Pyripyropene A
Simboli geni Pyripyropene A
Quantità 250 μg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Target Species Non-species specific
Product Type Secondary Antibody
Shipping Condition Ambient