missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Rabbit Anti-Goat IgG H&L (FITC) preadsorbed, 500 ug

Codice prodotto. 32117749 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 μg
Dimensione della confezione:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32117749 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32117749 Fornitore Abcam N. del fornitore ab97104500ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal secondary antibody, suitable for Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P, with 3 citations.

  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P
  • Species Reactivity: Goat
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen

Specifica

Applicazioni Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Formulazione pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
Specie ospite Rabbit
Metodo di purificazione Affinity purification Immunogen
Quantità 500 μg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Goat.
Target Species Goat
Product Type Polyclonal Secondary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Host abrv Rb
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Gt
Validated Application abrv Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.