missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Rabbit Anti-Goat IgG H&L (Glucose Oxidase), 500 uL

Codice prodotto. 32108337 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 μL
Dimensione della confezione:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32108337 500 μL 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32108337 Fornitore Abcam N. del fornitore ab136719500uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Anti-Goat IgG H&L (Glucose Oxidase)

  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, ICC, IHC-Fr, IHC-P, WB
  • Species Reactivity: Goat
  • Storage Buffer: Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen

Specifica

Applicazioni Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Formulazione Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Specie ospite Rabbit
Metodo di purificazione Affinity purification Immunogen
Quantità 500 μL
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Goat.
Target Species Goat
Product Type Polyclonal Secondary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Host abrv Rb
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Gt
Validated Application abrv WB, ELISA, ICC, IHC-P, IHC-Fr
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.