missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Host Species: Rabbit
- Clonality: Polyclonal
- Isotype: IgG
- Applications: WB, ELISA, RIA
- Species Reactivity: Human
- Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.25% BSA
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Protein G
Specifica
Specifica
| Applicazioni | Western Blot, ELISA, Radioimmune Assays (RIA) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Biotin |
| Formulazione | pH: 7.4, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.25% BSA |
| Simboli geni | IGHG2 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Metodo di purificazione | Affinity purification Protein G |
| Quantità | 150 μg |
| Status giuridico | RUO |
| Molecola intera | Yes |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?