missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Rabbit Anti-Pig IgG H&L (Alkaline Phosphatase), 1 mg

Codice prodotto. 32111341 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32111341 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32111341 Fornitore Abcam N. del fornitore ab67781mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Anti-Pig IgG H&L (Alkaline Phosphatase)

  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: Dot, ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM, WB
  • Species Reactivity: Pig
  • Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification

Specifica

Applicazioni Dot Blot, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Formulazione pH: 8, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.788% Tris HCl, 0.00952% Magnesium chloride, 0.00136% Zinc chloride
Specie ospite Rabbit
Metodo di purificazione Affinity purification
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Pig.
Target Species Pig
Product Type Polyclonal Secondary Antibody
Forma Liquid
Host abrv Rb
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Pig
Validated Application abrv Dot, IHC-Fr, IHC-P, IM, ELISA, ICC/IF, WB
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.