Learn More
Abcam Rabbit Anti-Sheep IgG H&L (Alkaline Phosphatase), 1 mg
Codice prodotto. 32117402 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32117402 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32117402 Fornitore Abcam N. del fornitore ab971271mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Rabbit Polyclonal secondary antibody, suitable for ICC, IHC-P, ELISA, WB.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ICC, IHC-P, ELISA, WB
  • Form: Liquid
Specifications
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Specie ospite Rabbit
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Imballaggio Vial
Target Species Non-species specific
Product Type Polyclonal Secondary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Host abrv Rb
Shipping Condition Blue Ice
Validated Application abrv ICC, IHC-P, ELISA, WB