missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Rabbit F(ab')2 Anti-Cow IgG H&L (HRP), 500 uL

Codice prodotto. 32111182 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 μL
Dimensione della confezione:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32111182 500 μL 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32111182 Fornitore Abcam N. del fornitore ab136757500uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit F(ab')2 Anti-Cow IgG H&L (HRP)

  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC, IHC-Fr, IHC-P, WB
  • Species Reactivity: Bovine
  • Storage Buffer: Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 50% Tris buffered saline
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen

Specifica

Applicazioni Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, ELISA
Classificazione Polyclonal
Coniugato HRP
Formulazione Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 50% Tris buffered saline
Specie ospite Rabbit
Metodo di purificazione Affinity purification Immunogen
Quantità 500 μL
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Cow.
Target Species Bovine
Product Type Polyclonal Secondary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Host abrv Rb
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Cow
Validated Application abrv Flow Cyt, IHC-Fr, ICC, IHC-P, WB, ELISA
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.