Learn More
Abcam Rabbit monoclonal [M87-3] Anti-Mouse IgG1, IgG2a, IgG2b H&L, 100 uL
Codice prodotto. 32116521 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32116521 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32116521 Fornitore Abcam N. del fornitore ab125907100uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Rabbit Monoclonal secondary antibody, suitable for ELISA, with 5 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Mouse and Rat
  • Storage Buffer: pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Specifica
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone M87-3
Coniugato Unconjugated
Formulazione pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
Simboli geni Ighg1
Specie ospite Rabbit
Metodo di purificazione Affinity purification Protein A
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Mouse and Rat.
Target Species Mouse, Rat
Product Type Monoclonal Secondary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Host abrv Rb
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Ms, Rt
Validated Application abrv ELISA