Learn More
Abcam Rabbit monoclonal [RM117] Anti-Human IgG1 heavy chain (Biotin), 50 ug
Codice prodotto. 32115251 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32115251 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32115251 Fornitore Abcam N. del fornitore ab27218350ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Rabbit Monoclonal secondary antibody, suitable for ELISA.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Specifica
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone RM117
Coniugato Biotin
Formulazione Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Simboli geni IGHG1
Specie ospite Rabbit
Metodo di purificazione Affinity purification Protein A
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Human.
Target Species Human
Product Type Monoclonal Secondary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Host abrv Rb
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Hu
Validated Application abrv ELISA