Learn More
Abcam Rabbit specific HRP/DAB Detection IHC Kit, 15 mL
Codice prodotto. 32112225 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
15 mL
Dimensione della confezione:
15mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32112225 15 mL 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32112225 Fornitore Abcam N. del fornitore ab6426115mL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Antibody, suitable for IHC-P, IHC-Fr, with over 200 citations.
  • Applications: IHC-P, IHC-Fr
Specifica
Quantità 15 mL