Descrizione
- Applications: Multiplex Protein Detection
- Species Reactivity: Rat
Specifica
Specifica
| Coniugato | Unconjugated |
| Simboli geni | Cst3 |
| Quantità | 8 Membranes |
| Status giuridico | RUO |
| Molecola intera | Yes |
| Primario o secondario | Secondary |
| Test di specificità | This product reacts with Rat. |
| Target Species | Rat |
| Product Type | Secondary Antibody |
| Metodo di rilevamento | Luminescent |
| Vedi altri risultati |