Descrizione
- Applications: WB, SDS-PAGE, IP
- Storage Buffer: pH: 7.5, Constituents: 8.56% Sucrose, 0.89% EDTA, 0.16% Tris, 0.02% PMSF
- Form: Liquid
Specifica
Specifica
| Applicazioni | Western Blot, SDS-Page, Immunoprecipitation |
| Coniugato | Unconjugated |
| Formulazione | pH: 7.5, Constituents: 8.56% Sucrose, 0.89% EDTA, 0.16% Tris, 0.02% PMSF |
| Quantità | 2 mg |
| Status giuridico | RUO |
| Molecola intera | Yes |
| Primario o secondario | Secondary |
| Target Species | Non-species specific |
| Product Type | Secondary Antibody |
| Forma | Liquid |
| Vedi altri risultati |