Learn More
Abcam Rat Cytokine Antibody Array A (10 Targets) - Quantitative, 22 Tests
Codice prodotto. 32121007 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
22 Tests
Dimensione della confezione:
22 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32121007 22 Tests 22 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32121007 Fornitore Abcam N. del fornitore ab19748122Test
Antibody.
  • Species Reactivity: Rat
Specifica
Coniugato Unconjugated
Simboli geni Cntf
Quantità 22 Tests
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Test di specificità This product reacts with Rat.
Target Species Rat
Product Type Secondary Antibody
Metodo di rilevamento Fluorescent
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Rt