Learn More
Abcam Rat Cytokine Antibody Array B (10 Targets) - Quantitative, 50 Tests
Sfoglia Tutto Abcam ProdottiDescrizione
- Species Reactivity: Rat
Specifica
Specifica
| Coniugato | Unconjugated |
| Simboli geni | Ccl2 |
| Quantità | 50 Tests |
| Status giuridico | RUO |
| Molecola intera | Yes |
| Primario o secondario | Secondary |
| Test di specificità | This product reacts with Rat. |
| Target Species | Rat |
| Product Type | Secondary Antibody |
| Metodo di rilevamento | Fluorescent |
| Vedi altri risultati |