Learn More
Abcam Rat IL-18 Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Codice prodotto. 32118411 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 96 Tests
Dimensione della confezione:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32118411 10 x 96 Tests 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32118411 Fornitore Abcam N. del fornitore ab25370810x96Tests
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Rat
Specifica
Applicazioni Sandwich ELISA
Coniugato Unconjugated
Simboli geni Il18
Quantità 10 x 96 Tests
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Test di specificità This product reacts with Rat.
Target Species Rat
Product Type Secondary Antibody
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Rt
Validated Application abrv sELISA