missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Rat monoclonal [23G3] Anti-Mouse IgE epsilon chain (Biotin), 250 ug
Sfoglia Tutto Abcam ProdottiDescrizione
- Host Species: Rat
- Clonality: Monoclonal
- Isotype: IgG1
- Applications: ICC/IF, Flow Cyt, ELISA
- Species Reactivity: Mouse
- Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Tekniske data
Tekniske data
| Applicazioni | ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | 23G3 |
| Coniugato | Unconjugated |
| Formulazione | pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS |
| Gene | IGHE |
| Simboli geni | IGHE |
| Specie ospite | Rat |
| Metodo di purificazione | Affinity purification |
| Quantità | 250 μg |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?