Learn More
Abcam Rat monoclonal [23G3] Anti-Mouse IgE epsilon chain (HRP), 500 uL
Codice prodotto. 32109178 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 μL
Dimensione della confezione:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32109178 500 μL 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32109178 Fornitore Abcam N. del fornitore ab99574500uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Rat monoclonal [23G3] Anti-Mouse IgE epsilon chain (HRP)
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG1
  • Applications: ELISA, ICC/IF
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: PBS, Glycerol
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Specifica
Applicazioni ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Clone 23G3
Coniugato Unconjugated
Formulazione pH: 7.4, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gene IGHE
Simboli geni IGHE
Specie ospite Rat
Metodo di purificazione Affinity purification Protein A
Quantità 500 μL
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Primary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Mouse.
Target Species Mouse
Product Type Monoclonal Antibody
Forma Liquid
Formato Vial
Isotype IgG1
Host abrv Rt
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Ms
Target Molecule IGHE, Mouse
Validated Application abrv ELISA, ICC/IF