Learn More
Abcam Rat monoclonal [JC5-1] Anti-Mouse lambda light chain (Alkaline Phosphatase), 500 uL
Codice prodotto. 32109351 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 μL
Dimensione della confezione:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32109351 500 μL 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32109351 Fornitore Abcam N. del fornitore ab99624500uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Rat Monoclonal antibody, suitable for Flow Cyt, ICC/IF, ELISA.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone JC5-1
Coniugato Unconjugated
Formulazione pH: 8, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.605% Tris, 0.0095% Magnesium chloride
Gene Iglc2
Simboli geni Iglc2
Specie ospite Rat
Metodo di purificazione Affinity purification Protein A
Quantità 500 μL
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Primary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Mouse.
Target Species Mouse
Product Type Monoclonal Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG2b
Host abrv Rt
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Ms
Target Molecule Iglc2, Mouse
Validated Application abrv Flow Cyt, ICC/IF, ELISA