missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Rat monoclonal [JC5-1] Anti-Mouse lambda light chain (HRP), 500 uL

Codice prodotto. 32119666 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 μL
Dimensione della confezione:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32119666 500 μL 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32119666 Fornitore Abcam N. del fornitore ab99625500uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rat monoclonal [JC5-1] Anti-Mouse lambda light chain (HRP)

  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2b
  • Applications: ELISA, ICC/IF
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: PBS, Glycerol
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A

Specifica

Applicazioni ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Clone JC5-1
Coniugato Unconjugated
Formulazione pH: 7.4, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gene Iglc2
Simboli geni Iglc2
Specie ospite Rat
Metodo di purificazione Affinity purification Protein A
Quantità 500 μL
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Primary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Mouse.
Target Species Mouse
Product Type Monoclonal Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG2b
Host abrv Rt
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Ms
Target Molecule Iglc2, Mouse
Validated Application abrv ELISA, ICC/IF
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.