Learn More
Abcam Rat monoclonal [LO-ME-3] Anti-Mouse IgE epsilon chain (Biotin) preadsorbed, 250 ug
Codice prodotto. 32116298 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 μg
Dimensione della confezione:
250µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32116298 250 μg 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32116298 Fornitore Abcam N. del fornitore ab11580250ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Rat Monoclonal secondary antibody, suitable for ELISA, with 7 citations.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG1
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein G
Specifica
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone LO-ME-3
Coniugato Unconjugated
Formulazione Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Simboli geni IGHE
Specie ospite Rat
Metodo di purificazione Affinity purification Protein G
Quantità 250 μg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Mouse.
Target Species Mouse
Product Type Monoclonal Secondary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG1
Host abrv Rt
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Ms
Validated Application abrv ELISA