Learn More
Abcam Rat monoclonal [LO-MM-3] Anti-Mouse IgM heavy chain, 250 ug
Codice prodotto. 32110011 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 μg
Dimensione della confezione:
250µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32110011 250 μg 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32110011 Fornitore Abcam N. del fornitore ab11658250ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Rat Monoclonal antibody, suitable for ELISA.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgM
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone LO-MM-3
Coniugato Unconjugated
Formulazione Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
Gene Ighm
Simboli geni Ighm
Specie ospite Rat
Quantità 250 μg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Primary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Mouse.
Target Species Mouse
Product Type Monoclonal Antibody
Forma Liquid
Isotype IgM
Host abrv Rt
Shipping Condition Blue Ice
Target Molecule Ighm, Mouse
Validated Application abrv ELISA