missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Rat monoclonal [SB73a] Anti-Mouse IgM mu chain (Alkaline Phosphatase), 500 uL

Codice prodotto. 32111308 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 μL
Dimensione della confezione:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32111308 500 μL 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32111308 Fornitore Abcam N. del fornitore ab99589500uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rat Monoclonal antibody, suitable for Flow Cyt, ICC/IF, ELISA.

The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement

Specifica

Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone SB73a
Coniugato Unconjugated
Formulazione pH: 8, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.605% Tris, 0.0095% Magnesium chloride
Gene Ighm
Simboli geni Ighm
Specie ospite Rat
Metodo di purificazione Affinity purification Protein A
Quantità 500 μL
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Primary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Mouse.
Target Species Mouse
Product Type Monoclonal Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG1
Host abrv Rt
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Ms
Target Molecule Ighm, Mouse
Validated Application abrv Flow Cyt, ICC/IF, ELISA
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.