Learn More
Abcam Rat monoclonal [SB76b] Anti-Mouse IgG3 gamma chain (Alexa Fluor™ 647), 250 ug
Codice prodotto. 32110971 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 μg
Dimensione della confezione:
250µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32110971 250 μg 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32110971 Fornitore Abcam N. del fornitore ab172329250ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Rat Monoclonal antibody, suitable for ELISA, IHC-P, ICC/IF, Flow Cyt.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG3
  • Applications: ELISA, IHC-P, ICC/IF, Flow Cyt
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
  • Form: Liquid
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Antigene Ig gamma-3 chain C region
Applicazioni ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone SB76b
Coniugato Unconjugated
Formulazione Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Gene Ig gamma-3 chain C region
Specie ospite Rat
Quantità 250 μg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Primary
Test di specificità This product reacts with Mouse.
Target Species Mouse
Product Type Monoclonal Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG3
Host abrv Rt
Shipping Condition Blue Ice
Validated Application abrv ELISA, IHC-P, ICC/IF, Flow Cyt
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.