Learn More
Abcam Rat monoclonal [SB77e] Anti-Mouse IgG1 H&L (HRP) preadsorbed, 500 uL
Codice prodotto. 32116380 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 μL
Dimensione della confezione:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32116380 500 μL 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32116380 Fornitore Abcam N. del fornitore ab99603500uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Rat Monoclonal secondary antibody, suitable for ELISA, with 5 citations.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2b
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
  • Form: Liquid
Specifica
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone SB77e
Coniugato Unconjugated
Formulazione pH: 7.4, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Simboli geni Ighg1
Specie ospite Rat
Quantità 500 μL
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Mouse.
Target Species Mouse
Product Type Monoclonal Secondary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG2b
Host abrv Rt
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Ms
Validated Application abrv ELISA