Learn More
Abcam Ro 3306, cyclin-dependent kinase (Cdk1) inhibitor, 1 mg
Codice prodotto. 32109128
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32109128 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32109128 Fornitore Abcam N. del fornitore ab1414911mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-10-2026
Antibody, with 6 citations.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% (5Z)-5-(quinolin-6-ylmethylidene)-2-(thiophen-2-ylmethylimino)-1,3-thiazolidin-4-one
  • Form: Solid
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Antigene CID 11631681
Coniugato Unconjugated
Formulazione Constituents: 100% (5Z)-5-(quinolin-6-ylmethylidene)-2-(thiophen-2-ylmethylimino)-1,3-thiazolidin-4-one
Gene CID 11631681
Simboli geni CID 11631681
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Primary
Imballaggio Vial
Target Species Non-species specific
Product Type Antibody (CID 11631681)
Formato Vial
Shipping Condition Ambient
Gene bersaglio CID 11631681
Target Entry CID 11631681
Target Molecule CID 11631681