Learn More
Abcam Sheep Anti-Cow IgA H&L (FITC), 1 mg
Codice prodotto. 32117665 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32117665 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32117665 Fornitore Abcam N. del fornitore ab1126171mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Sheep Polyclonal secondary antibody, suitable for ICC/IF, IHC-P.
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ICC/IF, IHC-P
  • Species Reactivity: Cow
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifica
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato FITC
Formulazione pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
Specie ospite Sheep
Metodo di purificazione Affinity purification Immunogen
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Cow.
Target Species Bovine
Product Type Polyclonal Secondary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Host abrv Sh
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Cow
Validated Application abrv ICC/IF, IHC-P