Learn More
Abcam Sheep Anti-Rabbit IgG H&L, 1 mg
Codice prodotto. 32110815 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32110815 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32110815 Fornitore Abcam N. del fornitore ab970911mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Sheep Polyclonal secondary antibody, suitable for ICC, WB, ELISA, IHC-P, with 2 citations.
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ICC, WB, ELISA, IHC-P
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifica
Applicazioni Immunocytochemistry, Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Formulazione pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
Specie ospite Sheep
Metodo di purificazione Affinity purification Immunogen
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Rabbit.
Target Species Rabbit
Product Type Polyclonal Secondary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Host abrv Sh
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Rb
Validated Application abrv ICC, WB, ELISA, IHC-P