Learn More
Abcam Sheep Anti-Rabbit IgG H&L (TRITC), 1 mg
Codice prodotto. 32110378 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32110378 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32110378 Fornitore Abcam N. del fornitore ab67921mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Sheep Anti-Rabbit IgG H&L (TRITC)
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Specifica
Applicazioni Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato TRITC
Formulazione Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Specie ospite Sheep
Metodo di purificazione Affinity purification
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Rabbit.
Target Species Rabbit
Product Type Polyclonal Secondary Antibody
Forma Liquid
Host abrv Sh
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Rb
Validated Application abrv Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM, ELISA, ICC/IF