Learn More
Abcam Sheep Anti-Rat IgG H&L, 1 mg
Codice prodotto. 32120177 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32120177 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32120177 Fornitore Abcam N. del fornitore ab68471mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Sheep Anti-Rat IgG H&L
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: Conjugation, ELISA, ICC/IF, ID, IHC-Fr, IHC-P, IP, WB
  • Species Reactivity: Rat
  • Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Specifica
Applicazioni Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Formulazione pH: 7.2, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Specie ospite Sheep
Metodo di purificazione Affinity purification
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Rat.
Target Species Rat
Product Type Polyclonal Secondary Antibody
Forma Liquid
Host abrv Sh
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Rt
Validated Application abrv Conjugation, IHC-Fr, IHC-P, IP, ID, ELISA, WB, ICC/IF