Learn More
Abcam Sheep F(ab) Anti-Guinea pig IgG H&L (HRP), 500 uL
Codice prodotto. 32109866 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 μL
Dimensione della confezione:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32109866 500 μL 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32109866 Fornitore Abcam N. del fornitore ab136791500uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Sheep F(ab) Anti-Guinea pig IgG H&L (HRP)
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, WB
  • Species Reactivity: Guinea pig
  • Storage Buffer: Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 49% Tris buffered saline
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifica
Applicazioni ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato HRP
Formulazione Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 49% Tris buffered saline
Specie ospite Sheep
Metodo di purificazione Affinity purification Immunogen
Quantità 500 μL
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Guinea pig.
Target Species Guinea Pig
Product Type Polyclonal Secondary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Host abrv Sh
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv GP
Validated Application abrv ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, WB