Learn More
Abcam Terpendole C, ACAT1 and ACAT2 inhibitor, 1 mg
Codice prodotto. 32119856 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32119856 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32119856 Fornitore Abcam N. del fornitore ab1443671mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% (1R,2S,13S,16S,17S,19R,20R,22S,25S,27S)-1,2,24,24-tetramethyl-22-(2-methylprop-1-enyl)-18,21,23,26-tetraoxa-4-azaoctacyclo[14.13.0.02,13.03,11.05,10.017,19.017,27.020,25]nonacosa-3(11),5,7,9-tetraen-16-ol
  • Form: Solid
Specifica
Coniugato Unconjugated
Formulazione Constituents: 100% (1R,2S,13S,16S,17S,19R,20R,22S,25S,27S)-1,2,24,24-tetramethyl-22-(2-methylprop-1-enyl)-18,21,23,26-tetraoxa-4-azaoctacyclo[14.13.0.02,13.03,11.05,10.017,19.017,27.020,25]nonacosa-3(11),5,7,9-tetraen-16-ol
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Target Species Non-species specific
Product Type Secondary Antibody
Shipping Condition Ambient