Learn More
Abcam Total OXPHOS Rodent WB Antibody Cocktail, 300 ug
Codice prodotto. 32114808 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
300 μg
Dimensione della confezione:
300µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32114808 300 μg 300µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32114808 Fornitore Abcam N. del fornitore ab110413300ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Antibody, suitable for WB, with over 1,000 citations.
  • Applications: WB
  • Species Reactivity: Mouse, Rat, Cow, Human and Cynomolgus monkey
  • Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: 0.15% HEPES
  • Form: Liquid
Specifica
Applicazioni Western Blot
Coniugato Unconjugated
Formulazione Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: 0.15% HEPES
Simboli geni NDUFB8
Quantità 300 μg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Test di specificità This product reacts with Mouse, Rat, Cow, Human and Cynomolgus monkey.
Target Species Mouse, Rat, Bovine, Human, Cynomolgus Monkey
Product Type Secondary Antibody
Forma Liquid
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Ms, Rt, Cow, Hu
Validated Application abrv WB