missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam VHH Single Domain Anti-Rabbit IgG Fc (HRP), 250 uL

Codice prodotto. 32116377 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 μL
Dimensione della confezione:
250µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32116377 250 μL 250µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32116377 Fornitore Abcam N. del fornitore ab191866250uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Monoclonal antibody, suitable for IHC-P, WB, ELISA, with over 100 citations.

  • Clonality: Monoclonal
  • Applications: IHC-P, WB, ELISA
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.1% Proclin 300 Solution, Constituents: Sodium phosphate, Sodium chloride, PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification His Tag

The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement

Specifica

Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone GD001
Coniugato Unconjugated
Formulazione pH: 7.4, Preservative: 0.1% Proclin 300 Solution, Constituents: Sodium phosphate, Sodium chloride, PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Gene Rabbit IgG
Metodo di purificazione Affinity purification His Tag
Quantità 250 μL
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Primary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Rabbit.
Target Species Rabbit
Product Type Monoclonal Antibody
Forma Liquid
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Rb
Target Molecule Rabbit IgG, Rabbit
Validated Application abrv IHC-P, WB, ELISA
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.