Learn More
ABCB5 Antibody, DyLight 650, R&D Systems™
Codice prodotto. 18222817 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18222817 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18222817 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP177687C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    809.32€
    709.80€ / 0.1mL
    Risparmia 99.52€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ABCB5 Polyclonal specifically detects ABCB5 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene ABCB5
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 650
Diluizione Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulazione 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N. accesso geni Q2M3G0
Alias gene ABCB5 P-gp, ABCB5alpha, ABCB5beta, ATP-binding cassette protein, ATP-binding cassette sub-family B member 5, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 5, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, EST422562, P-glycoprotein ABCB5
Simboli geni ABCB5
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthetic peptide made to an internal portion of the human ABCB5 protein (between residues 150-200) [UniProt Q2M3G0]
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca ABC Transporters, Lipid and Metabolism
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 340273
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus
For Research Use Only