Learn More
Schuett Biotec™ Abflammpistole Easyflame
Codice prodotto. 10594145
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10594145 60 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10594145 Fornitore Schuett Biotec™ N. del fornitore 3359102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.73€
    250.00€ / pezzi 1
    Risparmia 125.73€
    33% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Product Type Gas Burner
Da utilizzare con (applicazione) Flaming and sterilization
Altezza (sistema metrico) 60 mm
N. per confezione 1 Ea.
Peso (sistema metrico) 0.5 kg