Learn More
Thermo Scientific™ Piastra di conservazione da 1.2 ml
Codice prodotto. 10243223
Cambia vista
Click to view available options
Forma pozzetto:
Square, Round Bottom (U-well)
circolare
Imballaggio:
Bulk
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
pezzi 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Forma pozzetto Imballaggio Dimensione della confezione
10243223 Square, Round Bottom (U-well) Individually Wrapped pezzi 50
12114172 circolare Individually Wrapped pezzi 50
10364463 circolare Individually Wrapped pezzi 50
10544384 circolare Bulk pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10243223 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore AB1127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00€
    289.99€ / pezzi 50
    Risparmia 59.01€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Queste piastre di conservazione con fondo a U da 1.2 ml consentono di ottimizzare le colture di cellule in sospensione.
Le piastre di conservazione da 1.2 ml vengono fornite nei formati tondo e rettangolare e sono realizzate in polipropilene. Queste piastre sono ideali per le colture cellulari in sospensione e sono compatibili con i sistemi automatizzati. Sono disponibili diverse opzioni per la chiusura ermetica per le piastre di conservazione da 1.2 ml ed è possibile sigillare ogni pozzetto in modo indipendente, per evitare la contaminazione incrociata.
Caratteristiche
  • Forma dei pozzetti arrotondata per un recupero ottimale del campione o squadrata per ottenere il massimo volume di campione entro un design ANSI
  • Ciascun pozzetto è dotato di un bordo di tenuta indipendente, per evitare la contaminazione incrociata
  • I pozzetti con fondo a U sono particolarmente adatti per la risospensione dei campioni
  • In polipropilene (AB-1068, polistirene)
  • Resistente a DMSO (100%); etanolo (100%); isopropanolo (100%)
  • Sterilizzazione in autoclave (15 minuti a 121 °C) o con irradiazione gamma
  • Opzioni di chiusura a tenuta: sigillanti adesivi, termosigillanti, tappi e strisce di tappi per piastra di conservazione e tappetini sigillanti per piastra di stoccaggio
  • Prodotti per camera sterile
  • Formato ANSI per la compatibilità con i sistemi automatizzati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Custom Barcoding Available
Certificazione/Conformità Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant
Formato Standard
Descrizione Pozzetti con fondo a U per agevolare la risospensione delle cellule e ridurre il danno alle stesse.
Matrice 8 x 12
Autoclavabile Autoclavable
Imballaggio Individually Wrapped
Binding Type Low binding PP
Product Line Abgene
Colore Incolore
Product Type 96-well plate
Da utilizzare con (apparecchiatura) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) pozzetto 1200 μL
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1000 μL
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Square, Round Bottom (U-well)
Senza Dnasi Yes
Da utilizzare con (applicazione) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
RCF max 2000 x g
N. per custodia 50
N. per confezione 1
Status giuridico Esclusivamente per scopi di ricerca. Non utilizzare nell’ambito di procedure diagnostiche.
Senza RNasi Yes
Fit for Purpose PCR Ready
Plate Size ANSI/ SLAS Standard