Learn More
Abiraterone Acetate N-Oxide, Mikromol
Descrizione
Abiraterone Acetate N-Oxide, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Abiraterone Acetate N-Oxide |
| CAS | 2517964-85-9 |
| Nomi componenti o analita | Abiraterone Acetate N-Oxide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C26 H33 N O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Abiraterone Acetate N-Oxide |
| InChI Formula | InChI=1S/C26H33NO3/c1-17(28)30-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27(29)16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4c5ccc[n+]([O-])c5)[C@@H]3CC=C2C1 |
| Vedi altri risultati |