Learn More
Abiraterone Acetate N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 18071630
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18071630 25 mg 25mg
17909749 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18071630 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA10851025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2517964-85-9
Formula molecolare C26 H33 N O3
Molecular Weight (g/mol) 407.55
Sinonimo Abiraterone Acetate N-Oxide, Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-(1-oxido-3-pyridinyl)-, 3-acetate, (3β)- (ACI), Abiraterone Acetate N-Oxide, (3β)-17-(3-Pyridinyl)androsta-5,16-dien-3-ol Acetate (Ester) N-Oxide, CB 7630 N-Oxide;
IUPAC Name [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-(1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
SMILES CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4c5ccc[n+]([O-])c5)[C@@H]3CC=C2C1
Specifica
Materiale o nome chimico Abiraterone Acetate N-Oxide
Nomi componenti o analita Abiraterone Acetate N-Oxide
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C26H33NO3/c1-17(28)30-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27(29)16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Forensics
Quantità 25 mg
Peso formulazione 407.246