Learn More
Abiraterone Ethyl Ether, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Abiraterone Ethyl Ether |
| CAS | 2484719-14-2 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C26H35NO |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 3-((3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-ethoxy-10,13-Dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pyridine |
| InChI Formula | InChI=1S/C26H35NO/c1-4-28-20-11-13-25(2)19(16-20)7-8-21-23-10-9-22(18-6-5-15-27-17-18)26(23,3)14-12-24(21)25/h5-7,9,15,17,20-21,23-24H,4,8,10-14,16H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1 |
| SMILES | OCC(O)=O |
| IUPAC Name | 3-[(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-ethoxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pyridine |
| Molecular Weight (g/mol) | 377.56 |
| Vedi altri risultati |