Learn More
Abnova™ Caspase Substrate Assay Kit Plus (Fluorometric)
Marca:  Abnova™ KA3697.1Kit
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16058165
  • 829.00€ / 1 set
Spedizione stimata
16-10-2020
Aggiungi al carrello
Specifica
Specifica
Caspase Substrate Assay Kit (Fluorometric) is used for assaying activities of members of caspase 1/2/3/5/6/8/9.
Functional Study
Cell Culture
Fluorometric
1 Kit
Store the kit at -20°C.