Learn More
Novus Biologicals™ AbPure™ Antibody Concentration and Clean-Up Antibody Purification Kit
Codice prodotto. 18031104 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
3 Tests
Dimensione della confezione:
3 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18031104 3 Tests 3 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18031104 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore 2620010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Allows removal of contaminants that interfere in conjugation reactions of InnovaCoat Gold
Kit Components
  • 3 spin cartridge/collecting tube assemblies
  • 1 bottle of AbPure Conjugation Buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 4°C
Quantità 3 Tests
Contenuto kit 3 spin cartridge/collecting tube assemblies, 1 bottle of AbPure Conjugation Buffer
Sufficiente per 3 columns
Product Type AbPure Antibody Concentration and Clean-Up Antibody Purification Kit
For research use only.