Learn More
Esculape Laboratoire™ ABS First AID Kits
Codice prodotto. 11813232
Cambia vista
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
17 cm
20 cm
34 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Profondità (sistema metrico) unitSize
11813232 20 cm Pezzo
11823232 34 cm Pezzo
11803232 17 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11813232 Fornitore Esculape Laboratoire™ N. del fornitore 720 01 02
Solo null disponibili
Specifica
Profondità (sistema metrico) 20 cm
Lunghezza (sistema metrico) 26 cm
Product Type First Aid Kit
Colore Blue
Materiale ABS
Include 2 Gas band 3m x 7cm, 2 Extensible web 3m x 7cm, 3 Anti-compress shots, 10 Sterile compresses 20 x 20, Doigtier, Guide first aid, 6 number of clips, Scissors, 2 Pair of Vinyl gloves, Sterile pressure dressing 2.5m x 10cm, Sterile pressure dressing 2.5 x 6c
Quantità 1 Ea.
Altezza (sistema metrico) 8.5 cm