Learn More
Esculape Laboratoire™ ABS First AID Kits
Specifica
Specifica
| Profondità (sistema metrico) | 34 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 36 cm |
| Product Type | First Aid Kit |
| Colore | Blue |
| Materiale | ABS |
| Include | 4 Gas band 3m x 7cm, 4 Extensible web 3m x 7cm, 4 Anti-compress shots, 20 Sterile compresses 20 x 20, Survival blanket, Doigtier, 12 Safety pin, Guide first aid, Scissors, 2 Pair of Vinyl gloves, 2 Sterile pressure dressing 2.5m x 10cm, 2 sterile pressure |
| Quantità | 1 Ea. |
| Altezza (sistema metrico) | 12 cm |