Learn More
Testo™ 608-H2 Thermal Hygrometer
Descrizione
- Measures and displays temperature and humidity
- Calculates and displays the dew point
- LED alarm is activated when thresholds are exceeded
- Long-lasting quality: long-time stable humidity sensor guarantees years of measuring
Specifica
Specifica
| Intervallo di umidità | 2 to 98% |
| Risoluzione | 0.1%rH |
| Accuracy | ±2%rH |
| Temperature Range (Metric) | -10°C to +70°C |
| Precisione termica | ±0.5°C at 25°C |
| Tipo di batteria | 9V Block Battery, 6F22 |
| Tipo di display | LCD |
| Materiale | ABS Housing |
| Tempo di risposta | 18 sec. |
| Risoluzione temperatura | 0.1°C |
| Vedi altri risultati |