Learn More
Fisherbrand™ Rack per pipette in ABS
Codice prodotto. 11793849 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
11793849 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11793849
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.95€
    64.41€ / pezzi 1
    Risparmia 6.54€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Per tenere le pipette da 0,1 a 50 ml o le lattine a portata di mano, in ordine e al riparo da danni. Il rack per pipette Fisherbrand™ in ABS comprende due attacchi rimovibili per il supporto di bulbi di pipetta, riempitivi e pompe.
  • Comparti angolati a quattro ripiani
  • In resistente plastica ABS
  • Finestra di visualizzazione intagliata e due attacchi rimovibili per il supporto di bulbi di pipetta, riempitivi e pompe
  • Dimensioni: 291 x 88 x 401 mm
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità Pipette in vetro e in plastica
Materiale Plastica ABS
Posizioni 1
Forma Rectangular
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Quantità 1 ciascuno
Lunghezza (sistema metrico) 291 mm
Include Due attacchi rimovibili per il supporto di bulbi di pipetta, riempitivi e pompe
Product Type Rack per pipette
Ripiani 4 Tiers
Altezza (sistema metrico) 401 mm
Larghezza (sistema metrico) 88 mm