Learn More
Fisherbrand™ Rack per pipette in ABS
Codice prodotto. 11958004 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
3 diverse sfumature di blu
Dimensione della confezione:
pezzi 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11958004 3 diverse sfumature di blu pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11958004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.50€
    71.11€ / pezzi 3
    Risparmia 14.39€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Configurare i contenitori per adattarli alla superficie disponibile sul banco. Il rack per pipette Fisherbrand™ Cargo™ può essere collegato in diversi modi o utilizzato singolarmente, per adattarsi in modo ottimale allo spazio sul banco o al contenitore di stoccaggio. I contenitori in plastica resistente ABS con ripiani angolati e coperchi protettivi consentono di conservare le pipette in sicurezza e pronte per l'uso.
  • Ideale per conservare e organizzare pipette sierologiche da 1.0 ml a 50 ml
  • Utilizzare singolarmente o collegare più unità per necessità di stoccaggio maggiori
  • Agganciare orizzontalmente o verticalmente per costruire la configurazione desiderata
  • Coperchi di protezione coprono le unità per evitare il deposito della polvere e per fornire ulteriore spazio sullo scaffale
  • I magneti su entrambi i lati dell’unità ne consentono il collegamento sicuro alle superfici metalliche
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore 3 diverse sfumature di blu
Capacità da 1.0 a 50 ml
Materiale acrilonitrile-butadiene-stirene
Posizioni 1
Forma Rettangolare
Sovrapponibile Sì
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la conservazione e l'organizzazione di pipette sierologiche
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipette sierologiche
Quantità Confezione da 3
Dimensioni (L x P x A) 301 x 100 x 127.5 mm
Lunghezza (sistema metrico) 301 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 11.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Altezza (sistema imperiale) 5 in.
Include Coperchi
Product Type Rack pipette
Ripiani Ad angolo
Altezza (sistema metrico) 127.5 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm