Learn More
Fisherbrand™ ABS Plastic Blade
Codice prodotto. 11928014 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Parafilm Sealing Film Dispenser
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11928014 Parafilm Sealing Film Dispenser pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11928014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.70€
    5.78€ / pezzi 5
    Risparmia 0.92€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Replaces worn safety blade. Fisherbrand™ ABS Plastic Blade cuts sealing film without danger to fingers once properly installed in a sealing film dispenser.
For use with Parafilm™ Sealing Film Dispenser
Specifica
Product Type Replacement Blades
Colore Clear
Materiale ABS
Da utilizzare con (apparecchiatura) Parafilm Sealing Film Dispenser