Learn More
Fisherbrand™ MagWipe™ Magnetic Tissue Box Holder
Codice prodotto. 11992581 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Mounting:
Magnetic Mount
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Mounting Dimensione della confezione
11992581 Magnetic Mount Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11992581
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.40€
    17.68€ / pezzi 1
    Risparmia 1.72€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Free up bench top space with a magnetic storage boxes. Fisherbrand™ MagWipe™ Magnetic Tissue Box Holder can be used to keep common laboratory products organized.
  • Made of robust ABS plastic in a bright translucent color
  • Features four powerful magnets for a secure hold on most metal surfaces
  • Holds one 110 mm x 210 mm box of wipes
Specifica
Product Type Tissue Wiper Box Holder
Colore Translucent Green
Dimensioni (L x P x A) 13 x 91 x 98 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 13 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 91 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Altezza (sistema metrico) 98 mm
Capacità Wipes
Materiale ABS
Mounting Magnetic Mount
No. of Compartments 1
Product Style Front-loading with Opening
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard size KimWipes™ box
Quantità 1 Ea.