Learn More
Fisherbrand™ Dispenser pellicola parafilm in plastica ABS
Codice prodotto. 11865993 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11865993 Verde Pezzo
11875993 Rosso Pezzo
11350040 Blu Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11865993
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Taglia ed eroga la pellicola in modo sicuro. Il dispenser per pellicola sigillante Parafilm™ Fisherbrand™ è dotato di due lame di sicurezza per il taglio.
  • ABS plastic dispenser designed with a safety razor that slides and cuts with no danger to fingers.
  • Supplied with two easily exchanged cutting blades.
  • Dispenser holds one or two 50 mm (2-inch) rolls, or one 100 mm (4-inch) roll.
Specifica
Product Type Erogatore di pellicola Para
Colore Verde
Lunghezza (sistema imperiale) 6.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 171 mm
Larghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 120 mm
Altezza (sistema imperiale) 6.1 in.
Altezza (sistema metrico) 156 mm
Capacità Parafilm, 1 rotolo da 100 mm o 2 da 50 mm
Materiale Plastica ABS
Mounting Freestanding
No. of Compartments 1
Product Style Hinged Lid
Include 2 lame
Quantità 1 ciascuno